4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400663-1G OR400663-5G
APOSOR400663-1GEA 26.3 EUR
APOSOR400663-1G APOSOR400663-5G
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
4’-Bromo-3’-methylacetophenone
Formule: C₉H₉BrO
Smeltpunt: 31 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00045017
CAS nummer: 37074-40-1