4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Bromo-4-(bromomethyl)-2-methylbenzene
OR400670-1G OR400670-25G OR400670-5G
APOSOR400670-1GEA 51.2 EUR
APOSOR400670-1G APOSOR400670-25G APOSOR400670-5G
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
4-Bromo-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09909629
CAS nummer: 27561-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III