3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400681-1G OR400681-250MG OR400681-5G
APOSOR400681-1GEA 468 EUR
APOSOR400681-1G APOSOR400681-250MG APOSOR400681-5G
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12197192
CAS nummer: 1181458-26-3
UN: 3261
ADR: 8,III