4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400691-1G OR400691-5G
APOSOR400691-1GEA 184 EUR
APOSOR400691-1G APOSOR400691-5G
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
4-Bromo-2-iodo-6-nitroanisole
Formule: C₇H₅BrINO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28898061
CAS nummer: 1935459-09-8