4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400692-1G OR400692-250MG
APOSOR400692-1GEA 723 EUR
APOSOR400692-1G APOSOR400692-250MG
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
4-Bromo-3-methoxyphenylene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24643738
CAS nummer: 1162696-92-5