5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400698-1G OR400698-5G
APOSOR400698-1GEA 291 EUR
APOSOR400698-1G APOSOR400698-5G
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
5-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Smeltpunt: 86…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12912807
CAS nummer: 1193388-84-9
UN: 3261
ADR: 8,III