4-Amino-2-bromobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400700-1G OR400700-250MG OR400700-5G
APOSOR400700-1GEA 256 EUR
APOSOR400700-1G APOSOR400700-250MG APOSOR400700-5G
4-Amino-2-bromobenzoic acid
4-Amino-2-bromobenzoic acid
Formule: C₇H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569396
CAS nummer: 2486-52-4