3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400701-1G OR400701-250MG OR400701-5G
APOSOR400701-1GEA 402 EUR
APOSOR400701-1G APOSOR400701-250MG APOSOR400701-5G
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
3-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392272
CAS nummer: 1261671-62-8
UN: 3261
ADR: 8,III