2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400707-1G OR400707-250MG OR400707-5G
APOSOR400707-1GEA 472 EUR
APOSOR400707-1G APOSOR400707-250MG APOSOR400707-5G
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06254509
CAS nummer: 98130-55-3