5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400708-250MG OR400708-1G OR400708-5G
APOSOR400708-250MGEA 213 EUR
APOSOR400708-250MG APOSOR400708-1G APOSOR400708-5G
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide 97%
5-Bromo-2-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392520
CAS nummer: 1261775-99-8
UN: 1759
ADR: 8,III