2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400711-1G OR400711-250MG OR400711-5G
APOSOR400711-1GEA 197 EUR
APOSOR400711-1G APOSOR400711-250MG APOSOR400711-5G
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-4-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11650638
CAS nummer: 1099660-60-2
UN: 3261
ADR: 8,III