5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400723-1G OR400723-250MG
APOSOR400723-1GEA 912 EUR
APOSOR400723-1G APOSOR400723-250MG
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
5-Bromo-3-iodo-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28898256
CAS nummer: 1845713-72-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III