4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400725-1G OR400725-5G
APOSOR400725-1GEA 227 EUR
APOSOR400725-1G APOSOR400725-5G
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Smeltpunt: 95…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12068352
CAS nummer: 89465-98-5
UN: 3261
ADR: 8,III