2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400738-1G OR400738-250MG OR400738-5G
APOSOR400738-1GEA 49.7 EUR
APOSOR400738-1G APOSOR400738-250MG APOSOR400738-5G
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-4-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₅BrO₃
Smeltpunt: 206…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16999959
CAS nummer: 28547-28-6