2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400739-1G OR400739-250MG
APOSOR400739-1GEA 345 EUR
APOSOR400739-1G APOSOR400739-250MG
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Bromo-6-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃BrClNO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392271
CAS nummer: 1261675-40-4
UN: 3261
ADR: 8,III