2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400743-1G OR400743-250MG
APOSOR400743-1GEA 622 EUR
APOSOR400743-1G APOSOR400743-250MG
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
2-Bromo-3-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28357159
CAS nummer: 1289208-00-9