2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400744-1G OR400744-250MG
APOSOR400744-1GEA 577 EUR
APOSOR400744-1G APOSOR400744-250MG
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
2-Bromo-3-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307.914 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391642
CAS nummer: 1261498-04-7