3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400746-1G OR400746-250MG OR400746-5G
APOSOR400746-1GEA 577 EUR
APOSOR400746-1G APOSOR400746-250MG APOSOR400746-5G
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde 95%
3-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391618
CAS nummer: 1261860-40-5