2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400748-1G OR400748-5G
APOSOR400748-1GEA 173 EUR
APOSOR400748-1G APOSOR400748-5G
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
2-Bromo-3-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
MW: 327.902 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391756
CAS nummer: 32337-95-4