2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400757-1G OR400757-250MG
APOSOR400757-1GEA 818 EUR
APOSOR400757-1G APOSOR400757-250MG
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
2-Bromo-4-iodonitrobenzene
Formule: C₆H₃BrINO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391757
CAS nummer: 860603-83-4