3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400758-1G OR400758-5G
APOSOR400758-1GEA 81.8 EUR
APOSOR400758-1G APOSOR400758-5G
3-Bromo-4-formylbenzoic acid 97%
3-Bromo-4-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23135693
CAS nummer: 91760-66-6