Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400768-1G OR400768-250MG
APOSOR400768-1GEA 101 EUR
APOSOR400768-1G APOSOR400768-250MG
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Methyl 4-bromo-3-formylbenzoate
Formule: C₉H₇BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16036866
CAS nummer: 858124-35-3