4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400770-1G OR400770-250MG OR400770-5G
APOSOR400770-1GEA 117 EUR
APOSOR400770-1G APOSOR400770-250MG APOSOR400770-5G
4-Bromo-2-formylbenzoic acid 95%
4-Bromo-2-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036374
CAS nummer: 871502-87-3