3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400779-1G OR400779-5G OR400779-10G
APOSOR400779-1GEA 78.9 EUR
APOSOR400779-1G APOSOR400779-5G APOSOR400779-10G
3-Bromo-5-formylbenzoic acid 96%
3-Bromo-5-formylbenzoic acid
Formule: C₈H₅BrO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22544371
CAS nummer: 398119-27-2