2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400783-1G OR400783-250MG OR400783-5G
APOSOR400783-1GEA 24.9 EUR
APOSOR400783-1G APOSOR400783-250MG APOSOR400783-5G
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
2-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
MW: 307.914 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18391643
CAS nummer: 1261776-03-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III