2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-6-methoxy-1,4-diazine
OR40079-1G OR40079-250MG OR40079-5G
APOSOR40079-1GEA 164 EUR
APOSOR40079-1G APOSOR40079-250MG APOSOR40079-5G
2-Bromo-6-methoxypyrazine 97%
2-Bromo-6-methoxypyrazine
Formule: C₅H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10688549
CAS nummer: 91678-76-1