2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400793-1G OR400793-250MG
APOSOR400793-1GEA 658 EUR
APOSOR400793-1G APOSOR400793-250MG
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid 95%
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzoic acid
Formule: C₇H₄BrClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037278
CAS nummer: 1934463-24-7