2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400797-250MG OR400797-1G OR400797-5G
APOSOR400797-250MGEA 23.4 EUR
APOSOR400797-250MG APOSOR400797-1G APOSOR400797-5G
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
2-Bromo-3-chloro-6-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037276
CAS nummer: 1934463-16-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III