2-Formylphenyl acetate, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400800-10G OR400800-1G OR400800-5G
APOSOR400800-10GEA 666 EUR
APOSOR400800-10G APOSOR400800-1G APOSOR400800-5G
2-Formylphenyl acetate, tech
2-Formylphenyl acetate
Formule: C₉H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00553742
CAS nummer: 5663-67-2