3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40081-1G OR40081-250MG
APOSOR40081-1GEA 423 EUR
APOSOR40081-1G APOSOR40081-250MG
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile 95%
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
Formule: C₅H₃ClN₄
MW: 154.557 g/mol
Smeltpunt: 194…196 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD10697779
CAS nummer: 54632-11-0