5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400855-1G OR400855-250MG
APOSOR400855-1GEA 402 EUR
APOSOR400855-1G APOSOR400855-250MG
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
5-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
Formule: C₈H₃BrCl₂N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09954889
CAS nummer: 134517-54-7