4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400865-1G OR400865-250MG OR400865-5G
APOSOR400865-1GEA 526 EUR
APOSOR400865-1G APOSOR400865-250MG APOSOR400865-5G
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
4-bromo-2-nitrophenylthiocyanate
Formule: C₇H₃BrN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546511
CAS nummer: 157645-54-0