2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400877-250MG OR400877-1G
APOSOR400877-250MGEA 269 EUR
APOSOR400877-250MG APOSOR400877-1G
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
2-Methoxy-3-methylbenzyl bromide
Formule: C₉H₁₁BrO
Kookpunt: 131…140 °C (21 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398319
CAS nummer: 122950-66-7