2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400883-1G OR400883-5G OR400883-25G
APOSOR400883-1GEA 35.1 EUR
APOSOR400883-1G APOSOR400883-5G APOSOR400883-25G
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₂
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07783657
CAS nummer: 67639-61-6