6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400888-250MG OR400888-1G
APOSOR400888-250MGEA 176 EUR
APOSOR400888-250MG APOSOR400888-1G
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
6-Bromo-3-iodo-2-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrINO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30730276
CAS nummer: 2090513-56-5