2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400890-1G OR400890-250MG OR400890-5G
APOSOR400890-1GEA 1520 EUR
APOSOR400890-1G APOSOR400890-250MG APOSOR400890-5G
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
2-Amino-6-bromo-3-iodophenol
Formule: C₆H₅BrINO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD30730278
CAS nummer: 2092616-33-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable