2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400893-1G OR400893-250MG OR400893-5G
APOSOR400893-1GEA 213 EUR
APOSOR400893-1G APOSOR400893-250MG APOSOR400893-5G
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
2-Bromo-3’-bromopropiophenone
Formule: C₉H₈Br₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04118000
CAS nummer: 76650-08-3