2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400928-1G OR400928-250MG
APOSOR400928-1GEA 676 EUR
APOSOR400928-1G APOSOR400928-250MG
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide 95%
2-Bromo-6-chlorophenacyl bromide
Formule: C₈H₅Br₂ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18392521
CAS nummer: 1261604-22-1
UN: 3261
ADR: 8,III