4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40093-1G OR40093-250MG OR40093-5G
APOSOR40093-1GEA 168 EUR
APOSOR40093-1G APOSOR40093-250MG APOSOR40093-5G
4-Bromo-1,3-benzoxazole 98+%
4-Bromo-1,3-benzoxazole
Formule: C₇H₄BrNO
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234620
CAS nummer: 217326-65-3