Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 3-bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
OR400939-1G OR400939-250MG
APOSOR400939-1GEA 208 EUR
APOSOR400939-1G APOSOR400939-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)benzoate
Formule: C₉H₉BrO₃
MW: 245.07 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040228
CAS nummer: 307353-32-8