5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400940-1G OR400940-250MG OR400940-5G
APOSOR400940-1GEA 468 EUR
APOSOR400940-1G APOSOR400940-250MG APOSOR400940-5G
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline 95%
5-Bromo-3-chloro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31561243
CAS nummer: 1547274-38-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III