4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1-chloro-3-iodo-2-methoxybenzene
OR400944-1G OR400944-250MG OR400944-5G
APOSOR400944-1GEA 526 EUR
APOSOR400944-1G APOSOR400944-250MG APOSOR400944-5G
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole 95%
4-Bromo-2-chloro-6-iodoanisole
Formule: C₇H₅BrClIO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31561245
CAS nummer: 861083-70-7