Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400949-1G OR400949-5G OR400949-25G
APOSOR400949-1GEA 22 EUR
APOSOR400949-1G APOSOR400949-5G APOSOR400949-25G
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-4-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870175
CAS nummer: 1261588-35-5