Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400952-1G OR400952-5G OR400952-250MG
APOSOR400952-1GEA 185 EUR
APOSOR400952-1G APOSOR400952-5G APOSOR400952-250MG
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-2-iodobenzoate
Formule: C₈H₆BrIO₂
Smeltpunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16877107
CAS nummer: 1093418-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III