4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Chloro-3-methoxyphenyl)methanol
OR400954-1G OR400954-5G
APOSOR400954-1GEA 90.6 EUR
APOSOR400954-1G APOSOR400954-5G
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
4-Chloro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527076
CAS nummer: 13726-17-5