3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400960-1G OR400960-5G OR400960-25G
APOSOR400960-1GEA 22 EUR
APOSOR400960-1G APOSOR400960-5G APOSOR400960-25G
3-Chloro-4-iodobenzoic acid 96%
3-Chloro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClIO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06637386
CAS nummer: 58123-72-1