4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400973-250MG OR400973-1G
APOSOR400973-250MGEA 71.6 EUR
APOSOR400973-250MG APOSOR400973-1G
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
4-Chloro-3-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266.464 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09836681
CAS nummer: 276866-90-1