Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400977-1G OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA 60 EUR
APOSOR400977-1G APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Formule: C₉H₉ClO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12913365
CAS nummer: 54810-63-8