3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400978-1G OR400978-250MG
APOSOR400978-1GEA 141 EUR
APOSOR400978-1G APOSOR400978-250MG
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393355
CAS nummer: 166386-60-3