3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400981-1G OR400981-250MG OR400981-5G
APOSOR400981-1GEA 58.4 EUR
APOSOR400981-1G APOSOR400981-250MG APOSOR400981-5G
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClI
MW: 331.376 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393368
CAS nummer: 166386-59-0
UN: 3261
ADR: 8 III